Läs mer
SemperIt™ Semperguard™ Nitril Xtra lite skyddshandskar
Produktkod. 11897192
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11897192 Intermediär Paket med 200
11807202 Betydande -
11887192 Liten Paket med 200
11817202 X-large Paket med 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11897192 Leverantör SemperIt™ Leverantörsnummer 3000001618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.53 SEK
    136.65 SEK / Paket med 200
    Save 211.88 SEK
    60% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av nitril. Semperguard™ Nitril Xtra lite skyddshandskar är engångshandskar.
  • Nitril
  • Pulverfri
  • Lavendelblå
  • Disponibel
  • Rolled Cuff Style
  • Ambidexter
  • Latexfri
  • Draghållfasthet på 14/14 MPa
  • CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Kategori III certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III
Färg Lila
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Intermediär
Tjocklek (engelska) 5,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Handske manschettstil Rullad
Modell 81678023.5
Draghållfasthet 14 MPa
Längd (metrisk) 240 mm