Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Nitril Xtra lite skyddshandskar
Beschreibung
Tillverkad av nitril. Semperguard™ Nitril Xtra lite skyddshandskar är engångshandskar.
- Nitril
- Pulverfri
- Lavendelblå
- Disponibel
- Rolled Cuff Style
- Ambidexter
- Latexfri
- Draghållfasthet på 14/14 MPa
- CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Kategori III certifierad
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III |
| Färg | Lila |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | Betydande |
| Tjocklek (engelska) | 5,5 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.14 mm |
| Handske manschettstil | Rullad |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?