Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Storlek:
Small
Medium
Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
- Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
- Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, EN 420, EN 374-2 |
| Färg | Blue |
| Disponibel | Single-use |
| Material | Nitrile |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Produkttyp | Nitrile Examination Glove |
| Storlek | Large |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tjocklek (metrisk) | 0.11 mm |
| Finger stil | Textured |
| Visa mer |