Läs mer
HARPS Semperguard™ Safir NBR PF VB Handskar
Produktkod. 30274444
Change view
Storlek:
Liten
X-large
Kvantitet:
100/Pc.
90/Pc.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Kvantitet
30274444 Liten 100/Pc.
30274455 X-large 90/Pc.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Produktkod. 30274444 Leverantör HARPS Leverantörsnummer 3000015983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00 SEK
    69.58 SEK / Paket med 100
    Save 89.42 SEK
    56% Av
 Begränsad artikel
I lager
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Semperguard™ Sapphire, en lätt och extremt mjuk skyddshandske med puderfri nitrilhandske.
  • XTRA SENSITIV NITRIL: Puderfri nitril-personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
  • Semperguard™ Sapphire, en lätt och extremt mjuk skyddshandske, Sempermed introducerar ett lämpligt latexfritt alternativ för alla som söker en handske som kombinerar exceptionell bärkomfort med en oumbärlig kraft vid brytning.
  • Det extra mjuka safirmaterialet slits som en andra hud och är särskilt lämpligt för personer med känslig hud som har problem med naturgummilatex.
  • Typ: Puderfri personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
  • Material: Nitrilbutadiengummi (NBR)
  • Invändig finish: Puderfri
  • Handskeyta: Fingertexturerad
  • Färg: Violettblå
  • Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
  • Storlek: Total längd enligt EN 455-2
  • XS, S, M, L, XL, XXL median ≥ 240 mm
  • Väggtjocklek: Mätt i ett enkelt lager i handflatan: minst 0,05 mm
  • Barriärprestanda: Täthet enligt EN 455-1; AQL 1.0
  • Kraft vid paus: enligt EN 455-2; median ≥ 6,5 Newton
  • Hållbarhet: i originalförpackning om man förvaras enligt produktspecifikation 5 år
  • Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab, Sjukvård
AQL 1
Färg Violett
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 2,8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.07 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,4 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.06 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärl-/Rullad
Kvantitet 100/Pc.