Läs mer
HARPS Semperguard™ Safir NBR PF VB Handskar
Beskrivning
- XTRA SENSITIV NITRIL: Puderfri nitril-personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
- Semperguard™ Sapphire, en lätt och extremt mjuk skyddshandske, Sempermed introducerar ett lämpligt latexfritt alternativ för alla som söker en handske som kombinerar exceptionell bärkomfort med en oumbärlig kraft vid brytning.
- Det extra mjuka safirmaterialet slits som en andra hud och är särskilt lämpligt för personer med känslig hud som har problem med naturgummilatex.
- Typ: Puderfri personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
- Material: Nitrilbutadiengummi (NBR)
- Invändig finish: Puderfri
- Handskeyta: Fingertexturerad
- Färg: Violettblå
- Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
- Storlek: Total längd enligt EN 455-2
- XS, S, M, L, XL, XXL median ≥ 240 mm
- Väggtjocklek: Mätt i ett enkelt lager i handflatan: minst 0,05 mm
- Barriärprestanda: Täthet enligt EN 455-1; AQL 1.0
- Kraft vid paus: enligt EN 455-2; median ≥ 6,5 Newton
- Hållbarhet: i originalförpackning om man förvaras enligt produktspecifikation 5 år
- Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab, Sjukvård |
| AQL | 1 |
| Färg | Violett |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Finger Thickness (English) | 2,8 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.07 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |