Läs mer
HARPS Semperguard™ Safir XP NBR PF VB Handskar
Produktkod. 30274421
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274421 Intermediär
30274440 X-Small
30274437 Liten
30274417 Betydande
30274447 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Produktkod. 30274421 Leverantör HARPS Leverantörsnummer 3000016133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 SEK
    131.00 SEK / Paket med 200
    Save 187.00 SEK
    58% Av
 Begränsad artikel
I lager
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Semperguard™ Sapphire-XP är en mångsidig allroundhandske med puderfri nitrilskyddshandske.
  • Semperguard™ Sapphire XP är en mångsidig allroundhandske med fokus på att bära bekvämlighet samtidigt som den skyddar händerna i ditt dagliga arbete.
  • De noggrant utvecklade nitrilformuleringarna och innovativa produktionsprocesserna har gjort det möjligt att tillverka ultratunna nitrilhandskar med utmärkt elasticitet, vilket säkerställer en särskilt behaglig bärkomfort.
  • Den ekonomiska allroundaren för professionellt skydd.
  • Lämplig för hantering av milda kemikalier enligt listan över Semperguard kemisk resistens.
  • Violettblå färg idealisk för mathantering (HACCP)
  • Hög bärkomfort, balanserad tjocklek och taktil känsla.
  • Typ: Puderfri personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
  • Material: Nitrilbutadiengummi (NBR)
  • Invändig finish: Puderfri
  • Handskeyta: Fingertexturerad
  • Färg: Violettblå
  • Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
  • Storlek: XS, S, M, L, XL, XXL median 240 mm
  • Väggtjocklek: Mätt i ett enkelt lager i handflatans område minst 0,06 mm
  • Barriärprestanda: AQL 1.0
  • Kraft vid brytning enligt EN 455-2: median ≥ 6 Newton
  • Hållbarhet: i originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation – 5 år
  • Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab, Sjukvård
AQL 1
Färg Violett
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 2,8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.07 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2,4 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2,4 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.06 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärl-/Rullad