Läs mer
HARPS Semperguard™ Safir XP NBR PF VB Handskar
Beskrivning
- Semperguard™ Sapphire XP är en mångsidig allroundhandske med fokus på att bära bekvämlighet samtidigt som den skyddar händerna i ditt dagliga arbete.
- De noggrant utvecklade nitrilformuleringarna och innovativa produktionsprocesserna har gjort det möjligt att tillverka ultratunna nitrilhandskar med utmärkt elasticitet, vilket säkerställer en särskilt behaglig bärkomfort.
- Den ekonomiska allroundaren för professionellt skydd.
- Lämplig för hantering av milda kemikalier enligt listan över Semperguard kemisk resistens.
- Violettblå färg idealisk för mathantering (HACCP)
- Hög bärkomfort, balanserad tjocklek och taktil känsla.
- Typ: Puderfri personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
- Material: Nitrilbutadiengummi (NBR)
- Invändig finish: Puderfri
- Handskeyta: Fingertexturerad
- Färg: Violettblå
- Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
- Storlek: XS, S, M, L, XL, XXL median 240 mm
- Väggtjocklek: Mätt i ett enkelt lager i handflatans område minst 0,06 mm
- Barriärprestanda: AQL 1.0
- Kraft vid brytning enligt EN 455-2: median ≥ 6 Newton
- Hållbarhet: i originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation – 5 år
- Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab, Sjukvård |
| AQL | 1 |
| Färg | Violett |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Finger Thickness (English) | 2,8 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.07 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |