Läs mer
HARPS Semperguard™ Safir XP NBR PF VB Handskar
Produktkod. 30274440
Change view
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274440 X-Small
30274437 Small
30274421 Medium
30274417 Large
30274447 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Produktkod. 30274440 Leverantör HARPS Leverantörsnummer 3000016131
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Semperguard™ Sapphire-XP är en mångsidig allroundhandske med puderfri nitrilskyddshandske.
  • Semperguard™ sapphire XP is a versatile allrounder glove with a focus on wearing comfort while protecting your hands in your daily work.
  • The carefully developed nitrile formulations and innovative production processes have made it possible to manufacture ultra thin nitrile gloves characterized by excellent elasticity, thus ensuring a particularly pleasant wearing comfort.
  • The economic all rounder for professional protection.
  • Appropriate for handling mild chemicals according to the Semperguard chemical resistance list.
  • Violet blue color ideal for food handling (HACCP)
  • High wearing comfort, balanced thickness and tactile sense.
  • Type: Powder-free personal protective and examination glove, non-sterile, disposable
  • Material: Nitrile butadiene rubber (NBR)
  • Internal finish: Powder-free
  • Glove surface: Finger textured
  • Colour: Violet blue
  • Glove Shape: Flat with rolled rim, ambidextrous
  • Size: XS, S, M, L, XL, XXL median 240 mm
  • Wall thickness: Measured in single layer in the palm area min. 0.06 mm
  • Barrier performance: AQL 1.0
  • Force at break as per EN 455-2: median ≥ 6 Newton
  • Shelf life: in original packaging if stored according to product specification - 5 years
  • Labeling and CONFORMITY TO STANDARDS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Klorerad Yes
Accelerator gratis No
Användningsområden Industrial, Laboratory, Healthcare
AQL 1
Färg Violet
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 2.8 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.07 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 2.4 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.06 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 2.4 mil
Tjocklek (metrisk) 0.06 mm
FDA 510 (k) No
Handske manschettstil Beaded/Rolled