Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitril undersökningshandskar
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 135
Paket med 150
Beskrivning
- Den optimerade längden på fingrarna förbättrar bärkomforten avsevärt
- Pulverfri undersökningshandske av naturlatex utmärker sig genom sin extraordinära, välglidande yta.
- De strukturerade fingrarna ger ett bra grepp som är oumbärligt för säker instrumenthantering.
- Den syntetiska inre beläggningen som uppnås genom det speciella Sempermed teknik gör det enkelt och snabbt att ta på sig.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 |
| Klassificering | CE-klass I, CE-kategori III |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Nitril undersökningshandske |
| Storlek | Betydande |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Visa mer |