Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitril undersökningshandskar
Produktkod. 15819057
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 135
Paket med 150
Produktkod. 15819057
Brand: Semperit™ 3000002092
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En längre manschett ger användarna extra säkerhet genom att täcka handleder och armhålor. Inkluderar innovativ folieöppning för betydligt enklare avtagning av handskar.
  • Den optimerade längden på fingrarna förbättrar bärkomforten avsevärt
  • Pulverfri undersökningshandske av naturlatex utmärker sig genom sin extraordinära, välglidande yta.
  • De strukturerade fingrarna ger ett bra grepp som är oumbärligt för säker instrumenthantering.
  • Den syntetiska inre beläggningen som uppnås genom det speciella Sempermed teknik gör det enkelt och snabbt att ta på sig.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3
Klassificering CE-klass I, CE-kategori III
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek X-large
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
För användning med (applikation) Sjukhus
Handske manschettstil Förlängd
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 180/Pk.
Motståndskraftig mot Kemikalie
Längd (metrisk) 26.5 cm