missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC pulverfria gummiskyddshandskar

Produktkod. 10723173
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
8.5
9
Förpackningsstorlek:
50 par
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10723173

Brand: SemperIt™ 3000006244

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Upplev ett utmärkt grepp vid användning Semperit™ Semperguard™ Semperclean™ MC pulverfria gummiskyddshandskar. Handskarna har rullade manschetter och är släta på insidan medan en utvändig mikrogrov yta ger ett stadigt grepp även när det är blött.

  • Överlägsen bärkomfort och särskilt lätt att ta på tack vare den speciella inre beläggningen
  • Utmärkta greppegenskaper tack vare speciell ytbehandling i den speciella tillverkningsmetoden
  • Anatomisk form minskar handtrötthet
  • Särskilt hudvänlig och puderfri tack vare intensiv rengöring/tvätt
  • Finns i 6 storlekar, inklusive mellanstorlekar för optimal passform

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Längd (metrisk) 270 till 285 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.