Läs mer
SemperIt™ Semperguard™ Semperclean™ MC pulverfria gummiskyddshandskar
Produktkod. p-8002736
Change view
Storlek:
8.5
9
Förpackningsstorlek:
50 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12576756 8.5 50 par
10723173 9 50 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12576756 Leverantör SemperIt™ Leverantörsnummer 3000006243
Upplev ett utmärkt grepp vid användning Semperit™ Semperguard™ Semperclean™ MC pulverfria gummiskyddshandskar. Handskarna har rullade manschetter och är släta på insidan medan en utvändig mikrogrov yta ger ett stadigt grepp även när det är blött.
  • Överlägsen bärkomfort och särskilt lätt att ta på tack vare den speciella inre beläggningen
  • Utmärkta greppegenskaper tack vare speciell ytbehandling i den speciella tillverkningsmetoden
  • Anatomisk form minskar handtrötthet
  • Särskilt hudvänlig och puderfri tack vare intensiv rengöring/tvätt
  • Finns i 6 storlekar, inklusive mellanstorlekar för optimal passform
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE klass I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE kategori III
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Material Latex
Pulveriserad Pulveriserad
Storlek 8.5
Tjocklek (metrisk) 0.21 mm
Längd (metrisk) 280 mm