Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Komfort latex undersökningshandskar
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 90
Description
- Tillverkad av naturlig latex
- Hudvänlig
- Pulverfri
- Utmärkt elasticitet och bra taktilitet/ bärkomfort
- Bra grepp och lätt att ta på
- Fri från ftalater och mjukgörare
- CE-kategori Medicinsk utrustning klass ISEngångsskyddshandske för komplexa risker kategori III
- Testad och certifierad enligt 1935/2004
- Lämplig för matkontakt
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN 420, EN 374 och EN 455 |
| Klassificering | CE klass I |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Nej |
| Material | Latex |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Undersökningshandskar |
| Storlek | X-large |
| Show More |