Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Komfort latex undersökningshandskar
Produktkod. 15383874
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15383874 Betydande Paket med 100
15303884 Liten Paket med 100
15313884 X-large Paket med 90
15393874 Intermediär Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15383874 Leverantör Semperit™ Leverantörsnummer 3000001282
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Semperguard™ Komfort latex undersökningshandskar är puderfria och ger utmärkt elasticitet och är mycket bekväma att bära.
  • Tillverkad av naturlig latex
  • Hudvänlig
  • Pulverfri
  • Utmärkt elasticitet och bra taktilitet/ bärkomfort
  • Bra grepp och lätt att ta på
  • Fri från ftalater och mjukgörare
  • CE-kategori Medicinsk utrustning klass ISEngångsskyddshandske för komplexa risker kategori III
  • Testad och certifierad enligt 1935/2004
  • Lämplig för matkontakt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420, EN 374 och EN 455
Klassificering CE klass I
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Nej
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Finger stil Texturerat
För användning med (applikation) Arbetssäkerhet, Vård, Laboratorium/Apotek, Städning/Hygien, Mat, Detaljhandel/Hushåll
Handske manschettstil Rullad
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 100 Pk.
Motståndskraftig mot Kemikalie
Längd (metrisk) 240 mm