Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Komfort latex undersökningshandskar
Product Code. 15393874
Change view
Click to view available options
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Unit Size:
Paket med 100
Paket med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek unitSize
15393874 Intermediär Paket med 100
15383874 Betydande Paket med 100
15303884 Liten Paket med 100
15313884 X-large Paket med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15393874 Supplier Semperit™ Supplier No. 3000001281
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Semperguard™ Komfort latex undersökningshandskar är puderfria och ger utmärkt elasticitet och är mycket bekväma att bära.
  • Tillverkad av naturlig latex
  • Hudvänlig
  • Pulverfri
  • Utmärkt elasticitet och bra taktilitet/ bärkomfort
  • Bra grepp och lätt att ta på
  • Fri från ftalater och mjukgörare
  • CE-kategori Medicinsk utrustning klass ISEngångsskyddshandske för komplexa risker kategori III
  • Testad och certifierad enligt 1935/2004
  • Lämplig för matkontakt
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN 420, EN 374 och EN 455
Klassificering CE klass I
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Nej
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Undersökningshandskar
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Finger stil Texturerat
För användning med (applikation) Arbetssäkerhet, Vård, Laboratorium/Apotek, Städning/Hygien, Mat, Detaljhandel/Hushåll
Handske manschettstil Rullad
Inspekterad för medicinsk användning Ja
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 100 Pk.
Motståndskraftig mot Kemikalie
Längd (metrisk) 240 mm