Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Vinyl pulveriserade engångshandskar
Produktkod. 15583516
Storlek:
Intermediär
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15583516
Brand: Semperit™ 3000001477
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Semperguard™ Vinyl pulveriserade engångshandskar är säkra att använda med fettfria livsmedel.
  • Förpulveriserad
  • Vinylkonstruktion
  • Fri från latexproteiner och acceleranter
  • Gratis från DOP
  • Lämplig för fettfri matkontakt
  • CE Kategori I minimala risker
  • Transparent i färgen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 13485
Klassificering CE-kategori I
Klipp stil Rullad
Färg Genomskinlig
Disponibel Engångsbruk
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Vinyl
Pulveriserad Pulveriserad
Produkttyp Engångshandskar
Storlek Intermediär
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
För användning med (applikation) Personligt skydd, professionell rengöring/hygien, alternativ skötsel
Handske manschettstil Rullad
Förpackningstyp Dispenserlåda
Kvantitet 100 Pk.
Längd (metrisk) 240 mm