Läs mer
Semperit™ Semperguard™ Style Nitrile Gloves
Produktkod. p-7139096
Storlek:
Small
Medium
Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15573536
Brand: Semperit™ 3000003330
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
The Black Nitrile Glove. Semperit™ Semperguard™ Style Nitrile Gloves are non-sterile, unpowdered, latex-free black nitrile gloves with excellent stretchability, a rolled cuff for easy donning and textured fingers for improved grip.
  • Black nitrile glove with excellent stretchability
  • Particularly suitable for front-end applications in the catering, beauty and body art sector
  • Thanks to dual labeling, also meets the medical requirements of the tattoo and piercing sector
  • Free from phthalates / plasticizers and allergenic latex proteins
  • Rolled cuff enables easy donning
  • Convenient dispenser box holds 100 ambidextrous gloves
  • CE category III protective glove for complex risks, CE class I examination glove
  • Tested and certified according to 1935/2004 - suitable for food contact
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Conforms to standards EN 420, EN 374, EN455
Klassificering CE Category III Protective Glove for Complex Risks, CE Class I Examination Glove 
Färg Black
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Kvalitet Certified according to VO 1935/2004 - suitable for contact with food
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Pulveriserad Powder Free
Storlek Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
För användning med (applikation) Especially suitable for applications which are visible to the public
Handske manschettstil Beaded/Rolled
Modell Style Nitrile
Förpackningstyp Dispenser box
Kvantitet 100/bx
Längd (metrisk) 240 mm