Läs mer
SemperIt™ Semperguard™ Pulverfria engångshandskar i vinyl
Beskrivning
Genomskinliga engångshandskar är platta med en rullad kant.
- Särskilt hudvänlig för latexallergiker - fri från latexproteiner och acceleratorer
- Fri från DOP (DEHP / dietylhexylftalat)
- Högkvalitativ vinyl (PVC) ger utmärkt bärkomfort
- Utmärkt kvalitet till en ekonomisk kostnad
- CE kategori I Skyddshandske för minimala risker
- Testad och certifierad enligt VO 1935/2004 - lämplig för kontakt med mat som inte är fet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE Kategori I, EN 420, EN 374, EN 455 |
| Klassificering | CE kategori I Skyddshandske för minimala risker |
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Vinyl |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | X-large |
| Visa mer |