Läs mer
SemperIt™ Semperguard™ Pulverfria engångshandskar i vinyl
Produktkod. p-8002740
Change view
Storlek:
Intermediär
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12302189 Intermediär Paket med 100
12201338 X-large Paket med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12302189 Leverantör SemperIt™ Leverantörsnummer 3000001445
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Tillverkad av en högkvalitativ vinylformel, Semperguard™ Pulverfria engångshandskar i vinyl är rivtåliga, sömlösa handskar som är platta med en rullad kant.
Genomskinliga engångshandskar är platta med en rullad kant.
  • Särskilt hudvänlig för latexallergiker - fri från latexproteiner och acceleratorer
  • Fri från DOP (DEHP / dietylhexylftalat)
  • Högkvalitativ vinyl (PVC) ger utmärkt bärkomfort
  • Utmärkt kvalitet till en ekonomisk kostnad
  • CE kategori I Skyddshandske för minimala risker
  • Testad och certifierad enligt VO 1935/2004 - lämplig för kontakt med mat som inte är fet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE Kategori I, EN 420, EN 374, EN 455
Klassificering CE kategori I Skyddshandske för minimala risker
Färg Genomskinlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Vinyl
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Handske manschettstil Rullad
Förpackningstyp Dispenserlåda
Typ av palm Plan
Längd (metrisk) 240 mm