Läs mer
HARPS Semperguard Xpert Nitrilhandskar
Produktkod. 30928569
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
30928569 Liten Paket med 100
30928570 Intermediär Paket med 100
30928571 Betydande Paket med 100
30928572 X-large Paket med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Produktkod. 30928569 Leverantör HARPS Leverantörsnummer 3000016078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    524.07 SEK
    123.45 SEK / Paket med 100
    Save 400.62 SEK
    76% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Högpresterande, pulverfria nitrilhandskar som är konstruerade för pålitligt skydd i professionella arbetsmiljöer.
  • Semperguarden™ Xpert med extra väggtjocklek erbjuder det starkaste skyddet av alla modeller i Semperguards™ portfölj av engångshandskar och – som namnet antyder – resulterar den i en mycket motståndskraftig handske som föredras av professionella användare inom olika användningsområden
  • Inom arbetssäkerhet får Semperguard™ Xpert poäng tack vare hög motståndskraft och god motståndskraft mot oljor och fetter
  • Grönblå färg kombinerat med extra väggtjocklek gör semperguard™ Xpert väl lämpad för tillämpningar inom livsmedelssektorn, där mekaniskt slitage är ett problem
  • Inom laboratorie- och vetenskapssektorn erbjuder handsken perfekt användarskydd genom mycket god motståndskraft mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Specifikationer
  • Typ: Puderfri personlig skyddshandske, icke-steril, engångshandske
  • Material: Nitrilbutadien-gummi (NBR)
  • Invändig finish: Puderfri
  • Handskeyta: Fullt texturerad
  • Färg: Grön blå
  • Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
  • Storlek - Total längd enligt EN 455-2: S, M, L, XL median 240 mm
  • Väggtjocklek – Mätt i dubbel lager i handflatan: minst 0,11 mm
  • Barriärprestanda – Täthet enligt EN 455-1: AQL 1.0
  • Kraft vid paus – enligt EN 455-2: median ≥ 12 Newton
  • Hållbarhet – i originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation: 3 år
  • Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
  • Förpackning: 100 st/dispenser S, M, L; 90 stycken / dispenser XL
Specifikationer
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell, Sjukvård
AQL 1
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fullt texturerad
Finger Thickness (English) 5,9 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,3 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,3 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärl-/Rullad
Längd (metrisk) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.