Läs mer
HARPS Semperguard Xpert Nitrilhandskar
Beskrivning
- Semperguarden™ Xpert med extra väggtjocklek erbjuder det starkaste skyddet av alla modeller i Semperguards™ portfölj av engångshandskar och – som namnet antyder – resulterar den i en mycket motståndskraftig handske som föredras av professionella användare inom olika användningsområden
- Inom arbetssäkerhet får Semperguard™ Xpert poäng tack vare hög motståndskraft och god motståndskraft mot oljor och fetter
- Grönblå färg kombinerat med extra väggtjocklek gör semperguard™ Xpert väl lämpad för tillämpningar inom livsmedelssektorn, där mekaniskt slitage är ett problem
- Inom laboratorie- och vetenskapssektorn erbjuder handsken perfekt användarskydd genom mycket god motståndskraft mot ett brett spektrum av kemikalier
- Specifikationer
- Typ: Puderfri personlig skyddshandske, icke-steril, engångshandske
- Material: Nitrilbutadien-gummi (NBR)
- Invändig finish: Puderfri
- Handskeyta: Fullt texturerad
- Färg: Grön blå
- Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
- Storlek - Total längd enligt EN 455-2: S, M, L, XL median 240 mm
- Väggtjocklek – Mätt i dubbel lager i handflatan: minst 0,11 mm
- Barriärprestanda – Täthet enligt EN 455-1: AQL 1.0
- Kraft vid paus – enligt EN 455-2: median ≥ 12 Newton
- Hållbarhet – i originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation: 3 år
- Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
- Förpackning: 100 st/dispenser S, M, L; 90 stycken / dispenser XL
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab, Industriell, Industriell |
| AQL | 1 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullt texturerad |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?