Läs mer
HARPS Semperguard Xpert Nitrilhandskar
Produktkod. 30928572
Change view
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
Packungsgröße:
Paket med 100
Paket med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Storlek unitSize
30928572 X-Large Paket med 90
30928569 Small Paket med 100
30928570 Medium Paket med 100
30928571 Large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Artikelnummer. 30928572 Lieferant HARPS Lieferanten-Nr. 3000016081
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denna produkt innehåller acceleratorer av typ ditiokarbamat och zink-merkaptotontoliatiazol. Dessa produkter bör inte användas om det finns överkänslighet för dessa ämnen. För ytterligare information finns en lista över ämnen som ingår i handsken tillgänglig på begäran.
Högpresterande, pulverfria nitrilhandskar som är konstruerade för pålitligt skydd i professionella arbetsmiljöer.
  • The semperguard™ Xpert with extra wall thickness offers the strongest protection of all models in the semperguard™ disposable glove portfolio and – as the name indicates – resulting in a highly resilient glove that is preferred by professional users in various fields of application
  • In work safety, semperguard™ Xpert scores due to high resilience and good resistance to oils and fats
  • Green blue color combined with extra wall thickness makes semperguard™ Xpert well suited for applications in the food sector, where mechanical wear and tear is an issue
  • In the laboratory and scientific sector the glove offers perfect user protection through very good resistance to a broad range of chemicals
  • Specifications
  • Type: Powder-free personal protective glove, non-sterile, disposable
  • Material: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Internal finish: Powder-free
  • Glove surface: Fully Textured
  • Color: Green blue
  • Glove Shape: Flat with rolled rim, ambidextrous
  • Size - Overall length as per EN 455-2: S, M, L, XL median 240 mm
  • Wall thickness - Measured in double layer in the palm area: min. 0.11 mm
  • Barrier performance - Tightness as per EN 455-1: AQL 1.0
  • Force at break - as per EN 455-2: median ≥ 12 Newton
  • Shelf life - in original packaging if stored according to product specification: 3 years
  • Labeling and CONFORMITY TO STANDARDS: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, ASTM D6319, ASTM F1671
  • Packaging: 100 pcs / dispenser S, M, L; 90 pcs / dispenser XL
Spezifikation
Klorerad Yes
Accelerator gratis No
Användningsområden Laboratory, Industrial, Healthcare
AQL 1
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 5.9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Large
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 4.3 mil
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
FDA 510 (k) No
Handske manschettstil Beaded/Rolled
Längd (metrisk) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.