Läs mer
HARPS Sempermed™ Safe + NBR PF RB Handske
Beskrivning
- Med sin längre manschett är sempermed™ safe + ett plus för säkerheten, särskilt utformad för kritiska tillämpningar som kräver högre skydd vid handleden och underarmen.
- Dess förlängda längd på 300 mm gör sempermed™ säker+ till handsken som föredras för arbete i högriskmiljöer eller procedurer där det finns risk för exponering för irriterande ämnen.
- Fördelar
- Handskmaterialet är resistent mot blod och andra kroppsvätskor och skyddar mot bakterier, svampar och virus inklusive SARS-CoV-2, hepatit B och C samt HIV.
- Extra skydd särskilt för handled och underarm tack vare en extra lång manschett. Säkert grepp och optimal taktil känslighet även i våta förhållanden.
- Typ:
- Puderfri personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
- Material: Nitrilbutadiengummi (NBR)
- Invändig finish: Puderfri
- Handskeyta: Fingertexturerad
- Färg: Blå
- Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
- Storlek: S, M, L, XL median 295 mm ±5 mm
- Väggtjocklek: Mätt i ett lager i handflateområdet min. 0,08 mm
- Barriärprestanda: AQL 1.0
- Kraft vid paus enligt EN 455-2: Median ≥ 6 Newton
- Hållbarhet: I originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation – 5 år
- Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab, Sjukvård, Industriell |
| AQL | 1 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |