Läs mer
HARPS Sempermed™ Safe + NBR PF RB Handske
Produktkod. 31453990
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31453990 Betydande
31453989 Liten
31453991 Intermediär
31453992 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31453990 Leverantör HARPS Leverantörsnummer 3000016029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 SEK
    120.92 SEK / Paket med 100
    Save 218.08 SEK
    64% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puderfri, engångsskydd NBR PF RB blå handske för allmänt skydd och kontaktapplikationer med mat.
  • Med sin längre manschett är sempermed™ safe + ett plus för säkerheten, särskilt utformad för kritiska tillämpningar som kräver högre skydd vid handleden och underarmen.
  • Dess förlängda längd på 300 mm gör sempermed™ säker+ till handsken som föredras för arbete i högriskmiljöer eller procedurer där det finns risk för exponering för irriterande ämnen.
  • Fördelar
    • Handskmaterialet är resistent mot blod och andra kroppsvätskor och skyddar mot bakterier, svampar och virus inklusive SARS-CoV-2, hepatit B och C samt HIV.
    • Extra skydd särskilt för handled och underarm tack vare en extra lång manschett. Säkert grepp och optimal taktil känslighet även i våta förhållanden.
  • Typ:
    • Puderfri personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
    • Material: Nitrilbutadiengummi (NBR)
    • Invändig finish: Puderfri
    • Handskeyta: Fingertexturerad
    • Färg: Blå
    • Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
    • Storlek: S, M, L, XL median 295 mm ±5 mm
    • Väggtjocklek: Mätt i ett lager i handflateområdet min. 0,08 mm
    • Barriärprestanda: AQL 1.0
    • Kraft vid paus enligt EN 455-2: Median ≥ 6 Newton
    • Hållbarhet: I originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation – 5 år
    • Märkning och EFTERLEVNAD AV STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell, Sjukvård
AQL 1
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fingertoppstexturerad
Finger Thickness (English) 4,7 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,1 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilundersökningshandske
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,1 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärl-/Rullad