Läs mer
HARPS Sempermed™ Safir XP Svart NBR PF BK Handske
Beskrivning
- Med sin eleganta svarta färg lever semperguard™ hire XP black upp till sitt namn och kombinerar inte bara estetik och stil, utan speglar också professionalism.
- Den svarta engångshandsken av Nitrilbutadien-gummi är särskilt populär i frontapplikationer inom livsmedels- och dryckes-, skönhets- och kroppskonstsektorerna.
- Dubbelmärkt som personlig skyddsutrustning och medicinsk utrustning erbjuder Semperguard™ Hire XP Black ytterligare fördelar, särskilt eftersom handsken uppfyller kraven för medicinteknisk utrustning inom tatuering och kroppskonst.
- Fördelar
- Stilfull svart färg
- Utmärkt elasticitetssäkert grepp tack vare texturering i fingerområdet
- Material: Nitrilbutadiengummi (NBR)
- Invändig finish: Puderfri
- Handskeyta: Fingertexturerad
- Färg: Svart
- Handskeform: Platt med rullad kant, ambidextrous
- Storlek: XS, S, M, L, XL, XXL median 240 mm
- Väggtjocklek: Mätt i ett enkelt lager i handflatans område minst 0,06 mm
- Barriärprestanda: AQL 1.0
- Kraft vid brytning enligt EN 455-2: median ≥ 6 NewtonTyp: Puderfri personlig skydds- och undersökningshandske, icke-steril, engångshandske
- Hållbarhet: I originalförpackning om den förvaras enligt produktspecifikation – 5 år Märkning och ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER: EN ISO 21420, EN ISO 374-1, -2, -4, -5, EN 16523-1, EN 455, ASTM F1671/F1671, ASTM D6319
Specifikationer
Specifikationer
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab |
| AQL | 1 |
| Färg | Svart |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fingertoppstexturerad |
| Finger Thickness (English) | 3,1 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.08 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |