Läs mer
Semperit™ Sempermed™ Supreme kirurgiska handskar av naturgummi latex
Produktkod. 10752391
Change view
Storlek:
8
Förpackningsstorlek:
50 par
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10752391 8 50 par
1 options
Produktkod. 10752391 Leverantör Semperit™ Leverantörsnummer 3000006094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    752.05 SEK / 50 par
    Save 327.95 SEK
    30% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pulverfria operationshandskar idealiska för dubbelpåtagning. Ger optimal säkerhet och idealiska taktila egenskaper.
  • Patenterat syntetfoder gör dessa handskar avsevärt lätta att ta på.
  • Ger optimal taktil känslighet.
  • Den helt anatomiska formen med böjda fingrar är utvecklad speciellt för operationssalens krav och motsvarar den naturliga, avslappnade handhållningen.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0,19 till 0,24 mm
Handske manschettstil Rullad
Längd (metrisk) 280 mm