Läs mer
Senecionine, MedChemExpress
Produktkod. 16421728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16421728 5 mg -
16412599 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16421728 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2560
MedChemExpress Senecionine (Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-) is a pyrrolizidine alkaloid isolated from Senecio vulgaris. Senecionine is toxic to animals and humans.
Senecionine (Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-) is a pyrrolizidine alkaloid isolated from Senecio vulgaris. Senecionine is toxic to animals and humans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Senecionine
CAS 130-01-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H25NO5
Kvantitet 5 mg
Synonym Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy- Aureine Senecionin
Löslighetsinformation DMSO : 1.43 mg/mL (4.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C1O[C@@]2([H])[C@]3([H])N(CC=C3COC([C@](C)(O)[C@H](C)C/C1=C/C)=O)CC2
Molekylvikt (g/mol) 335.39
Formel vikt 335.39
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism