Läs mer
Seneciphylline 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Seneciphyllin |
| CAS | 480-81-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Seneciphyllin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C18 H23 N O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Senecionan-11,16-dione, 13,19-didehydro-12-hydroxy-, Seneciphylline (6CI,7CI,8CI), (3Z,6R,14aR,14bR)-3-Ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, Jacodine, NSC 30622, Seneciophylline, Seneciphyllin, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, [6R-(3Z,6R*,14aR*,14bR*)]-, α-Longilobine, seneciphylline |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO5/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)23-10-13-5-7-19-8-6-14(15(13)19)24-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4-/t14-,15-,18-/m1/s1 |
| LEDER | C\C=C/1\CC(=C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23 |
| Visa mer |