missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Seneciphylline-N-oxide 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30320304
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320304 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30320304 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16934110WA100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Seneciphylline N-Oxide
CAS 38710-26-8
Analyt- eller komponentnamn Seneciphylline N-Oxide
Frakt skick +20°C
Molekylformel C18 H23 N O6
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, 12-oxide, (3Z,6R,14aR,14bR)-, Senecionan-11,16-dione, 13,19-didehydro-12-hydroxy-, 4-oxide, Seneciphylline N-oxide (6CI), Seneciophylline N-oxide, Seneciphylline oxide, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-methyl-5-methylene-, 12-oxide, (3Z,6R,14aR,14bR)-[partial]-
InChI formel InChI=1S/C18H23NO6/c1-4-12-9-11(2)18(3,22)17(21)24-10-13-5-7-19(23)8-6-14(15(13)19)25-16(12)20/h4-5,14-15,22H,2,6-10H2,1,3H3/b12-4-/t14-,15-,18-,19?/m1/s1
LEDER C\C=C/1\CC(=C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 349.38
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 349.1525 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.