Läs mer
Senecivernin-N-oxid 100 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315019
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315019 1 ml
1 options
Produktkod. 30315019 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16934510WA100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Senecivernine-N-oxide
CAS 101687-28-9
Analyt- eller komponentnamn Senecivernine-N-oxide
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C18 H25 N O6
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-4,5,6-trimethyl-3-methylene-, 12-oxide, (4R,5R,6R,14aR,14bR)-, 21-Norsenecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-14-methyl-, 4-oxide, (14α)-, Senecivernine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C18H25NO6/c1-10-11(2)16(20)25-14-6-8-19(23)7-5-13(15(14)19)9-24-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15?,18+,19?/m0/s1
LEDER C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CC[N+]3([O-])CC[C@@H](OC(=O)C1=C)C23
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 351.3942
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 351,1682 g/mol