Läs mer
Senexin A, MedChemExpress
Produktkod. 16489287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489287 5 mg -
16466738 10 mg -
16462817 50 mg 50mg
16450256 2 mg -
16426876 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16489287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15681
MedChemExpress Senexin A is a CDK8 inhibitor with an IC50 of 280 nM.
Senexin A is a CDK8 inhibitor with an IC50 of 280 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Senexin A
Fysisk form Solid
CAS 1366002-50-7
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14N4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.54 mM)
LEDER N#CC1=CC=C2C(C(NCCC3=CC=CC=C3)=NC=N2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 274.32
Formel vikt 274.32
Procent renhet 99.85%