Läs mer
Senicapoc, MedChemExpress
Beskrivning
Senicapoc (ICA-17043) is a potent and selective Gardos channel (Ca2+-activated K+ channel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Senicapoc |
| CAS | 289656-45-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H15F2NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ICA-17043 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (154.64 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(F)C=C3)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.34 |
| Visa mer |