Läs mer
Senkirkine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Senkirkine |
| CAS | 2318-18-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Senkirkine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C19 H27 N O6 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27NO6/c1-5-13-10-12(2)19(3,24)18(23)25-11-14-6-8-20(4)9-7-15(16(14)21)26-17(13)22/h5-6,12,15,24H,7-11H2,1-4H3/b13-5-,14-6-/t12-,15-,19-/m1/s1 |
| LEDER | C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OC\C\2=C\CN(C)CC[C@@H](OC1=O)C2=O |
| IUPAC-namn | (1R,4Z,6R,7R,11Z)-4-ethylidene-7-hydroxy-6,7,14-trimethyl-2,9-dioxa-14-azabicyclo[9.5.1]heptadec-11-ene-3,8,17-trione |
| Visa mer |