Läs mer
MedChemExpress Senktide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.14% |
| CAS | 106128-89-6 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 841.97 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (59.38 mM∣Need ultrasonic) |