Läs mer
Novus Biologicals™ SENP1 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 29843 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56405 |
| Gene Alias | EC 3.4.22, EC 3.4.22.-, Sentrin/SUMO-specific protease SENP1, sentrin-specific protease 1, SUMO1/sentrin specific peptidase 1, SUMO1/sentrin specific protease 1, SuPr-2 |
| Gensymbol | SENP1 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |