missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SENP3 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-71894B
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SENP3 Polyclonal antibody specifically detects SENP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Specifikationer
| SENP3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| DKFZP586K0919, DKFZp762A152, EC 3.4.22, EC 3.4.22.-, sentrin/SUMO-specific protease 3, Sentrin/SUMO-specific protease SENP3, sentrin-specific protease 3, SMT3IP1, SSP3DKFZp586K0919, SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 3, SUMO1/sentrin/SMT3 specific protease 3, SUMO-1-specific protease 3, SUSP3 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of human SUMO1/Sentrin/SMT3 Specific Peptidase 3 using the numbering given in entry NP_056485.2 (GeneID 26168). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| Biotin | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 26168 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering