missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
SENP7 Polyclonal antibody specifically detects SENP7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | SENP7 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | HRP |
| Utspädning | Western Blot |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | EC 3.4.22.-, KIAA1707SUMO1/sentrin specific protease 7, MGC157730, Sentrin/SUMO-specific protease SENP7, sentrin-specific protease 7, SSP2, SUMO1/sentrin specific peptidase 7, SUMO-1-specific protease 2, SUSP2 |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | The immunogen for this product maps to a region between residue 650 and 700 of human SUMO1/Sentrin Specific Peptidase 7 using the numbering given in entry EAW79800.1 (GeneID 57337). |
| Reningsmetod | Immunogen affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?