Läs mer
Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telefonuppringningssystem
Produktkod. p-4530884 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Fyra kanaler
Elektriska krav:
220 V 50 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Ej godkänd för försäljning som kräver CE-märkning.
Produktkod. 12773838
Brand: Thermo Scientific™ 400182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej godkänd för försäljning som kräver CE-märkning.
Fjärrövervaka utrustning från vilken standardtelefon med pektoner som helst med detta telefonuppringningssystem kommer att rapportera status för varje övervakat tillstånd.
Ring labbet eller kontoret var som helst och Thermo Scientific™ Sensaphone™ Telefonuppringningssystem kommer att ange status för varje övervakat tillstånd. Dessa system samverkar med alla vanliga touch-tone-telefoner för att meddela larmtillstånd.
  • Kan användas med modell 1535 monitor/larmsystem som har programmerbara hörbara/visuella larm och uppdaterar/visar utrustningsförhållanden på en LCD-avläsning
  • Batteribackup är standard
  • Batteritid upp till 15 timmar. efter AC strömmen har misslyckats; upp till 18 månader med AC strömmen på
Krävs
Sex alkaliska D-batterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fyra förprogrammerade nummer
Typ Fyra kanaler
För användning med (utrustning) Modell 1535 Monitor/larmsystem
Övervakningsalternativ Larm
Spänning 220 V
Elektriska krav 220 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz