Läs mer
Ansell™ Sensilite™ 48-100 Series White Polyuretan Light Weight Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Click to view available options
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 par
Description
- Industriella handskar
- Nötningsbeständighet för förlängd livslängd
- Tunt foder och beläggning erbjuder stor fingerfärdighet och flexibilitet
- Sensilite 48-100 tillåter extrem taktilitet där precision krävs
- Vit färg för att säkerställa processkvalitet och undvika korskontaminering
- Komfort och skydd för lätta applikationer
- Erbjuder exakt hantering av små föremål i torra eller lätt oljiga miljöer
- Ger ökad säkerhet, fingerfärdighet och hållbarhet
Användningsområden:
- Montering och demontering av utrustning
- Chassimontering, karosstrimning
- Reparation och underhåll av utrustning
- Lastning och lossning av grova delar eller lådor
- Plocka delar och tillbehör
- Produktionslinjestöd och underhåll
Specifications
Specifications
| Material på baksidan | Polyuretan |
| Certifikat och efterlevnad | Standard KATEGORI II EN 388 : 4131 |
| Manschettmaterial | Nylon |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | White |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Lättviktshandskar |
| Show More |