Läs mer
Ansell™ Sensilite™ 48-100 Series White Polyuretan Light Weight Handskar
Produktkod. 12670912 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12670912
Brand: Ansell™ 48100110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för lätta applikationer som kräver goda nivåer av komfort och nötningsbeständighet.
  • Industriella handskar
  • Nötningsbeständighet för förlängd livslängd
  • Tunt foder och beläggning erbjuder stor fingerfärdighet och flexibilitet
  • Sensilite 48-100 tillåter extrem taktilitet där precision krävs
  • Vit färg för att säkerställa processkvalitet och undvika korskontaminering
  • Komfort och skydd för lätta applikationer
  • Erbjuder exakt hantering av små föremål i torra eller lätt oljiga miljöer
  • Ger ökad säkerhet, fingerfärdighet och hållbarhet
Användningsområden:
  • Montering och demontering av utrustning
  • Chassimontering, karosstrimning
  • Reparation och underhåll av utrustning
  • Lastning och lossning av grova delar eller lådor
  • Plocka delar och tillbehör
  • Produktionslinjestöd och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad Standard KATEGORI II EN 388 : 4131
Manschettmaterial Nylon
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg White
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polyurethane
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 11
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Nylon
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Nötningsbeständighet
Serie 48-100