Läs mer
Ansell™ Sensilite™ 48-100 Series White Polyuretan Light Weight Handskar
Produktkod. 12680912 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12680912
Brand: Ansell™ 48100060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för lätta applikationer som kräver goda nivåer av komfort och nötningsbeständighet.
  • Industriella handskar
  • Nötningsbeständighet för förlängd livslängd
  • Tunt foder och beläggning erbjuder stor fingerfärdighet och flexibilitet
  • Sensilite 48-100 tillåter extrem taktilitet där precision krävs
  • Vit färg för att säkerställa processkvalitet och undvika korskontaminering
  • Komfort och skydd för lätta applikationer
  • Erbjuder exakt hantering av små föremål i torra eller lätt oljiga miljöer
  • Ger ökad säkerhet, fingerfärdighet och hållbarhet
Användningsområden:
  • Montering och demontering av utrustning
  • Chassimontering, karosstrimning
  • Reparation och underhåll av utrustning
  • Lastning och lossning av grova delar eller lådor
  • Plocka delar och tillbehör
  • Produktionslinjestöd och underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad Standard KATEGORI II EN 388 : 4131
Manschettmaterial Nylon
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg White
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polyurethane
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 6
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Nylon
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Nötningsbeständighet
Serie 48-100