Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 48-105 Series White Polyuretan Light Weight Handskar
Produktkod. 12610932 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12610932
Brand: Ansell™ 48105070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för lätta applikationer som kräver goda nivåer av komfort och nötningsbeständighet.
  • Industriella handskar
  • Komfort och skydd för lätta applikationer
  • Erbjuder exakt hantering av små föremål i torra eller lätt oljiga miljöer
  • Ger ökad säkerhet, fingerfärdighet och hållbarhet
Användningsområden:
  • Montering, inspektion och packning av små komponenter
  • Lätta monteringsuppgifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad Standard KATEGORI II EN 388 : 0030
Manschettmaterial Nylon
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Industrial
Färg White
Disponibel Reusable
Exteriör finish No Texture
Latexfri Yes
Material Polyurethane
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 7
Sterilitet Non-sterile
Färg på handskemanschett Vitt
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Lined
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Nötningsbeständighet
Serie 48-105