Läs mer
Ansell™ HyFlex™ 48-105 Series White Polyuretan Light Weight Handskar
Produktkod. 12680922 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12680922 10 12 par
12600932 6 12 par
12690922 11 12 par
12630932 9 12 par
12610932 7 12 par
12620932 8 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12680922 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 48105100
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för lätta applikationer som kräver goda nivåer av komfort och nötningsbeständighet.
  • Industriella handskar
  • Komfort och skydd för lätta applikationer
  • Erbjuder exakt hantering av små föremål i torra eller lätt oljiga miljöer
  • Ger ökad säkerhet, fingerfärdighet och hållbarhet
Användningsområden:
  • Montering, inspektion och packning av små komponenter
  • Lätta monteringsuppgifter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad Standard KATEGORI II EN 388 : 0030
Manschettmaterial Nylon
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industriell
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Ingen textur
Latexfri Ja
Material Polyuretan
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 10
Sterilitet Icke-steril
Färg på handskemanschett Vitt
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon
Foder Lined
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Nötningsbeständighet
Serie 48-105