Läs mer
Ansell™ Sensilite™ 48-130 Series lätta polyuretanhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 par
Description
- Mekaniska skyddshandskar
- Lätta specialhandskar
- Uppfyller de flesta behov av skydd mot elektrostatisk urladdning, vilket ger en bekväm handske till ett rimligt pris
- 15-gauge nylonfoder ger flexibilitet och fingerfärdighet, medan den tillsatta kolfibern erbjuder en ekonomisk produktskyddslösning
- Komfort och bra passform garanteras genom sömlös konstruktion
- Med handflatan doppad i en polyuretanbeläggning, ger bra mekaniskt motstånd och hållbarhet
- EN 1149-1: Ytresistivitet (Ω ): 4,02 x 1010 EN 1149-2: Volymmotstånd (Ω ): 2,19 x 107 EN 1149-3: Laddningsförfall T50< 0,01 sekunder
- Varning: handskar som ger skydd mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot högspänningsström
- Använd inte för att hantera strömförande ledningar eller för skydd mot elektrisk ström
Applikationer :
- Slutmontering av instrumentbräda, kablar och ledningar;
- Slutmontering av elektroniska komponenter och moderkort
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2003 |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Knit |
| Beskrivning | Mätare: 15 |
| Beläggningsmaterial | Polyurethane |
| Färg | Vitt, Grå |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polyuretan |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Show More |