Läs mer
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series White and Grey Polyuretan Light Weight Handskar
Produktkod. 15250009 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15250009
Brand: Ansell™ 48135090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller de flesta skyddsbehov för elektrostatisk urladdning och ger flexibilitet och fingerfärdighet.
  • Specialhandskar
  • 15-gauge nylonfoder
  • Tillagd kolfiber erbjuder en ekonomisk lösning för produktskydd
  • Komfort och bra passform garanteras genom sömlös konstruktion och ett brett utbud av storlekar
  • Med handflatan doppad i en polyuretanbeläggning, ger bra mekaniskt motstånd och hållbarhet
  • En version med fingertoppar ger bättre passform och flexibilitet
  • Belagd fingertopp förhindrar också överföring av svett till den elektroniska delen
Användningsområden:
  • Slutmontering av instrumentbräda, kablar och ledningar
  • Slutmontering av elektroniska komponenter och moderkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, EN 388: 113X
Manschettmaterial Polyuretan
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg White
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polyurethane
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 9
Finger stil Belagd fingertopp
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon Carbon Fiber
Foder Nylon Kolfiber
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Bra mekaniskt motstånd
Serie 48-135