Läs mer
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series White and Grey Polyuretan Light Weight Handskar
Produktkod. 15260009 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15260009
Brand: Ansell™ 48135100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppfyller de flesta skyddsbehov för elektrostatisk urladdning och ger flexibilitet och fingerfärdighet.
  • Specialhandskar
  • 15-gauge nylonfoder
  • Tillagd kolfiber erbjuder en ekonomisk lösning för produktskydd
  • Komfort och bra passform garanteras genom sömlös konstruktion och ett brett utbud av storlekar
  • Med handflatan doppad i en polyuretanbeläggning, ger bra mekaniskt motstånd och hållbarhet
  • En version med fingertoppar ger bättre passform och flexibilitet
  • Belagd fingertopp förhindrar också överföring av svett till den elektroniska delen
Användningsområden:
  • Slutmontering av instrumentbräda, kablar och ledningar
  • Slutmontering av elektroniska komponenter och moderkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Polyuretan
Certifikat och efterlevnad CE-märkning, EN 388: 113X
Manschettmaterial Polyuretan
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg White
Exteriör finish No Texture
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Polyurethane
Produkttyp Lättviktshandskar
Storlek 10
Finger stil Belagd fingertopp
Handske manschettstil Sticka
Liner material Nylon Carbon Fiber
Foder Nylon Kolfiber
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Bra mekaniskt motstånd
Serie 48-135