Läs mer
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series White and Grey Polyuretan Light Weight Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Specialhandskar
- 15-gauge nylonfoder
- Tillagd kolfiber erbjuder en ekonomisk lösning för produktskydd
- Komfort och bra passform garanteras genom sömlös konstruktion och ett brett utbud av storlekar
- Med handflatan doppad i en polyuretanbeläggning, ger bra mekaniskt motstånd och hållbarhet
- En version med fingertoppar ger bättre passform och flexibilitet
- Belagd fingertopp förhindrar också överföring av svett till den elektroniska delen
Användningsområden:
- Slutmontering av instrumentbräda, kablar och ledningar
- Slutmontering av elektroniska komponenter och moderkort
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Polyuretan |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkning, EN 388: 113X |
| Manschettmaterial | Polyuretan |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | White |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polyurethane |
| Produkttyp | Lättviktshandskar |
| Visa mer |