Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre AIM™ Automatiserat system för vaccinationsleverans
Produktkod. 15673434
Change view
Höjd (engelska):
11,3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
15673434 11,3 tum Varje
1 options
Produktkod. 15673434 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YV3020
 Begränsad artikel
I lager
Dosera snabbt och noggrant de flesta 96-brunnar mikrotiterplattor, vilket eliminerar både hoppade brunnar och kostsamma upprepade tester.
Doserar snabbt och noggrant de flesta 96-brunns mikrotiterplattor, eliminerar både hoppade brunnar och kostsamma upprepade tester med det automatiserade Thermo Scientific™ Sensititre AIM™ inokulationsleveranssystemet. Välj bara din doseringsvolym och mönster med den lättanvända, ikonstyrda pekskärmen för enkel och intuitiv plattinokulation. Med sin kompakta, användarvänliga design erbjuder AIM-systemet också flexibel förvaring och tillgänglighet med minimal bänkutrymme för att spara värdefullt laboratorieutrymme.
  • Kompatibilitet med de flesta 96-brunns mikrotiterplattor säkerställer flexibilitet med torra eller frusna känslighetsformat
  • Unik rördesign och manuellt applicerad tätning ger extra skydd mot biofarliga utsläpp
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
VersaTREK™ Sensititre och produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific, där kraftfulla manuella, semi-automatiserade och helautomatiska testprodukter kombineras med en omfattande serie medie- och diagnosprodukter för att erbjuda en komplett, helhetslösning som snabbt levererar de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sensititre AIM:s automatiserade vaccinationsleveranssystem
Produkttyp Mikrobiologimedia
Testtyp Minsta inhibitoriska koncentration (MIC)
Regulatorisk status FDA-godkänt
Bredd (engelska) 13,3 tum
Bredd (metrisk) 33.8 cm
Höjd (engelska) 11,3 tum
Höjd (metrisk) 28.7 cm
Djup (engelska) 12,3 tum
Djup (metriskt) 31.2 cm
Vikt (engelska) 17.6 lb.
Vikt (metrisk) 8 kg
Elektriska krav 94-237V; 47-63Hz; 150w