Läs mer
Thermo Scientific™ Sensititre™ Avian AVIAN1F Vet AST-platta
Produktkod. 17287260
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Produktkod. Kvantitet
17287260 10/Förpackning
1 options
Produktkod. 17287260 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer YAVIAN1F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2675.00 SEK
    2211.17 SEK / Paket med 10
    Save 463.83 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Utför korrekt AST med en fågel- och fjäderfäspecifik förteckning med denna bekväma och kostnadseffektiva tallrik.
Utför noggrann AST med en fågel- och fjäderfäspecifik formular med Avian Thermo Scientific™ Sensititre™ AVIAN1F AST Plate. Sensititre Avian AVIAN1F AST-skylt ger exakta resultat på ett enda plattformat, vilket minskar behovet av offline-tester och omtester.
Uppnå tillförlitliga, konsekventa resultat för icke-petiösa grampositiva och gramnegativa isolat av veterinärursprung med Sensititre fågel- AVIAN1F AST-platta.
  • Förlängd hållbarhet och rumstempererad förvaring eliminerar bekymmer med lagerkontroll.
  • Individuell förpackning gör det möjligt för laboratoriet att testa en platta i taget utan slöseri.
  • Inkluderande kvalitetskontrollintervall i stor skala ger omedelbar kvalitetskontroll av testmetodiken.
  • Automatiska eller manuella läsalternativ finns tillgängliga för maximal flexibilitet.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
VersaTREK™ och Sensititre™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Olika
Antibiotikakod Olika
Produkttyp AST-plattan
Målorganismklass Icke-persiösa, grampositiva och gramnegativa veterinärisolat
Testtyp Veterinär-AST
Isolerar per platta 1
Kvantitet 10/Förpackning
Läsalternativ Autoread eller manuell
Provtyp En-Isolat, Fågelliknande
Art Avian