Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ EU-övervaknings-Enterococcus EUVENC AST-platta
Beschreibung
Följ EU:s övervakningssystem för Enterococcus-arter med denna bekväma skylt.
Utför noggrann AST med Enterococcus-artspecifik läkemedelslista som en del av EU:s övervakningsprogram med Thermo Scientific™ Sensititre™ EU:s övervaknings-Enterococcus EUVENC AST-platta.
Följ EU:s övervakningssystemprogram för Enterococcus-arter med Sensititre EU:s övervaknings-Enterococcus EUVENC AST-platta
- Förlängd hållbarhet och rumstempererad förvaring eliminerar bekymmer med lagerkontroll
- Individuell förpackning gör det möjligt för ett laboratorium att testa en platta i taget utan svinn
- Inkluderande kvalitetskontrollintervall i stor skala ger omedelbar kvalitetskontroll av testmetodiken
- Automatiserade eller manuella läsalternativ finns tillgängliga för maximal flexibilitet
Antimikrobiell resistens (AMR) är en betydande oro och allt viktigare. Olämplig användning av antimikrobiella medel hos människor och djur leder till detta växande och farliga problem och framträder som ett hot mot folkhälsan. Det är därför Europaparlamentet, rådet och dess myndigheter: Europeiska centret för sjukdomsförebyggande och kontroll (ECDC), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har identifierat behovet av att etablera en gemensam strategi i kampen mot AMR.
Systemet Sensititre använder verkliga MIC-resultat (Minimum Inhibitory Concentration), vilka är avgörande för att identifiera antimikrobiell resistens och ger större känslighet för bättre resistensspårning.
Med ett brett utbud av Sensititre plattor som är särskilt utformade för övervakningsprogram är systemet Sensititre ledande inom antimikrobiell känslighetstestning för övervakning.
Alla produkter finns inte tillgängliga för försäljning i alla områden. Var snäll och fråga.
VersaTREK™ och Sensititre™ produkter är nu en del av varumärket Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Beskrivning | Sensititre EU-övervaknings-Enterococcus EUVENC AST-platta |
| Produkttyp | AST-plattan |
| Testtyp | Antimikrobiell övervakning, Minsta inhibitoriska koncentration (MIC) |
| Isolerar per platta | 1 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Förpackningstyp | Låda |
| Kvantitet | 10 tallrikar/låda |
| Läsalternativ | Manual, Vizion |
| Regulatorisk status | RUO |
| Art | Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.